Läs mer
Lipomed Etylpalmitat-D5
Produktkod. 30457458
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30457458 50 mg 50mg
30457716 100 mg 100mg
30462212 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30457458 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMFAE169550
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Lipomeds certifierade referensmaterial som rena, naturliga lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för förtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Palmitate-d5
CAS 1215397-47-9
Molekylformel C18 D5 H31 O2
Kvantitet 50 mg
Synonym 1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl hexadecanoate
InChI formel InChI=1 S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3/i2D3,4D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl hexadecanoate
Molekylvikt (g/mol) 289.508
Formel vikt 289.3029