missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl Palmitate, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15870611
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15870611 250 mL 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15870611 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8187750250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 628-97-7

Specifikationer

Smältpunkt 23°C to 26°C
Densitet 0.86 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 192°C to 194°C/13 hPa
Molekylformel CH3(CH2)14COOC2H5
MDL-nummer MFCD00008996
Kvantitet 250 mL
Synonym Ethyl palmitate, Palmitic acid ethyl ester, Ethyl palmitate
Molekylvikt (g/mol) 284.48
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.