Läs mer
Etylpalmitat, TRC
Produktkod. 17978974
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17978974 100 g
17929994 500 mg
17969984 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17978974 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE925480100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-97-7
Molekylformel C18 H36 O2
Molekylvikt (g/mol) 284.48
Synonym Hexadecanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Palmitic acid, ethyl ester (6CI, 8CI), Ethyl hexadecanoate, Ethyl palmitate, NSC 8918, Hexadecanoic acid ethyl ester, Palmitic acid ethyl ester
IUPAC-namn etylhexadecanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylpalmitate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
Formel vikt 284.2715