Läs mer
Ethyl Pantothenate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl Pantothenate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Pantothenate |
| CAS | 10527-68-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl Pantothenate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H21 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethyl Pantothenate, N-[(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-beta-alanine ethyl ester, Pantothenic acid, ethyl ester (7CI,8CI), beta-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, ethyl ester, (R)-, Ethyl D-pantothenate, Ethyl pantothenate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO5/c1-4-17-8(14)5-6-12-10(16)9(15)11(2,3)7-13/h9,13,15H,4-7H2,1-3H3,(H,12,16)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO |
| IUPAC-namn | ethyl 3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate |
| Visa mer |