Läs mer
Ethyl Paraben-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Paraben-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1 |
| Procent renhet | >95% |