Läs mer
Etylparaben, TRC
Produktkod. 30006437
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006437 10 g
30010129 5 g
17948794 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92547510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-47-8
Molekylformel C9 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Synonym Ethyl Parahydroxybenzoate, Ethyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), 4-(Ethoxycarbonyl)phenol, 4-Carbethoxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Aseptin A, Aseptine A, Aseptoform E, Bonomold OE, Easeptol, Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethyl Butex, Ethyl nipagin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethyl parasept, Ethylparaben, Mekkings E, Mycocten, NSC 23514, NSC 8510, Napagin A, Nipagin A, Nipazin A, Sobrol A, Solbrol A, Tegosept E, p-(Ethoxycarbonyl)phenol, p-Carbethoxyphenol, p-Hydroxybenzoate ethyl ester, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester
IUPAC-namn etyl 4-hydroxybenzoat
LEDER CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl Parahydroxybenzoate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Formel vikt 166.063
Procent renhet >95%