Läs mer
Etylparahydroxybenzoat, LoGiCal
Produktkod. 30458881
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458881 10 mg
1 options
Produktkod. 30458881 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0498.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Etylparahydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Parahydroxybenzoate
CAS 120-47-8
Analyt- eller komponentnamn Ethyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H10 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethyl Parahydroxybenzoate, Ethyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), 4-(Ethoxycarbonyl)phenol, 4-Carbethoxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Aseptin A, Aseptine A, Aseptoform E, Bonomold OE, Easeptol, Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethyl Butex, Ethyl nipagin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethyl parasept, Ethylparaben, Mekkings E, Mycocten, NSC 23514, NSC 8510, Napagin A, Nipagin A, Nipazin A, Sobrol A, Solbrol A, Tegosept E, p-(Ethoxycarbonyl)phenol, p-Carbethoxyphenol, p-Hydroxybenzoate ethyl ester, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-ethyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI formel InChI=1 S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10 H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn etyl 4-hydroxybenzoat
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 166,063 g/mol