Läs mer
Ethyl pentafluorobenzoate, 98%
Produktkod. 11358485
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358485 25 g 25g
11348485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358485 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10523.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4522-93-4 | C9H5F5O2 | 240.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4522-93-4
Molekylformel C9H5F5O2
Molekylvikt (g/mol) 240.13
MDL-nummer MFCD00039211
InChI-nyckel DFUDMSIRGGTHGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pentafluorobenzoate, ethyl perfluorobenzoate, pentafluorobenzoic acid ethyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, pentafluoro-, ethyl ester, ethylpentafluorobenzoate, acmc-1ajj1, rarechem al bi 0017, perfluorobenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 78283
IUPAC-namn etyl-2,3,4,5,6-pentafluorbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl pentafluorobenzoate
Densitet 1.431
Kokpunkt 112°C to 114°C
Flampunkt 80°C (176°F)
Brytningsindex 1.428
Kvantitet 25 g
Beilstein 2054770
Formel vikt 240.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.