missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl (Pentafluorobenzoyl)acetate, TRC

Produktkod. 30374972
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374972 500 mg
30369892 50 mg
30370846 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30374972 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE818018500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3516-87-8
Molekylformel C11H7O3F5
Molekylvikt (g/mol) 282.16
LEDER CCOC(=O)CC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl (Pentafluorobenzoyl)acetate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H7F5O3/c1-2-19-5(18)3-4(17)6-7(12)9(14)11(16)10(15)8(6)13/h2-3H2,1H3
Formel vikt 282.0315
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.