Läs mer
Etylpentafluorpropionat, 98+%
Produktkod. 11361407
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361407 25 g 25g
11351407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01782.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 426-65-3 | C5H5F5O2 | 192,085 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 426-65-3
Molekylformel C5H5F5O2
Molekylvikt (g/mol) 192.085
MDL-nummer MFCD00000431
InChI-nyckel DBOFMRQAMAZKQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pentafluoropropionate, ethyl perfluoropropionate, ethylpentafluoropropionate, ethyl pentafluoropropanoate, pentafluoropropionic acid ethyl ester, propanoic acid, pentafluoro-, ethyl ester, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro-, ethyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propionic acid ethyl ester, pubchem12575, acmc-1asrx
PubChem CID 67928
IUPAC-namn etyl-2,2,3,3,3-pentafluorpropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl pentafluoropropionate
Densitet 1.299
Kokpunkt 73 °C till 74 °C
Flampunkt 1 °C (33 °F)
Brytningsindex 1.301
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1779789
Formel vikt 192.09
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.