Läs mer
Ethyl Perfluorooctanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Perfluorooctanoate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5F15O2/c1-2-27-3(26)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)25/h2H2,1H3 |
| Formel vikt | 442.005 |