Läs mer
Etylperfluoroktanoat, TRC
Produktkod. 30041276
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041276 100 mg
30040384 50 mg
30040777 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041276 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE192630100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3108-24-5
Molekylformel C10H5F15O2
Molekylvikt (g/mol) 442.13
Synonym Perfluorooctanoic Acid-Ethyl Ester, Ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanoate, Ethyl Pentadecafluorooctanoate, Ethyl Ester Pentadecafluorooctanoic Acid;
IUPAC-namn Etyl 2,2,3,3,4,4,5,5,5,6,6,7,7,8,8,pentadekafluoroktanoat
LEDER CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Perfluorooctanoate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H5F15O2/c1-2-27-3(26)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)25/h2H2,1H3
Formel vikt 442.005