Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethyl phenoxyacetate |
| Namnnotering | 98% |
| Färg | Yellow |
| Densitet | 1.1000g/mL, 1.1 |
| Kokpunkt | 136°C (19.0 mmHg) |
| Flampunkt | >113°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Brytningsindex | 1.5035 |
| Show More |