Läs mer
Etylfenoxiacetat, 99 %
Produktkod. 11452197
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452197 250 g 250g
11438136 10 g 10g
11448136 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14156.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 2555-49-9 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2555-49-9
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00026895
InChI-nyckel MGZFVSUXQXCEHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenoxyacetate, acetic acid, phenoxy-, ethyl ester, phenoxyacetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-phenoxy-, ethyl ester, phenoxy-acetic acid ethyl ester, phenoxyacetic acid, ethyl ester, ethyl2-phenoxyacetate, pubchem12485, acmc-1ckja, ethylphenoxyacetate
PubChem CID 17365
IUPAC-namn etyl-2-fenoxiacetat
LEDER CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl phenoxyacetate
Densitet 1.108
Kokpunkt 251 °C till 253 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.5055
Kvantitet 250 g
Beilstein 1871712
Formel vikt 180.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.