Läs mer
Etylfenylsulfid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Phenyl Sulfide |
| CAS | 622-38-8 |
| Molekylformel | C8H10S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (Ethylthio)benzene, (Phenylthio)ethane, Ethyl Phenyl Sulfide, NSC 75124, Phenyl Ethyl Sulfide, Thiophenetole |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCSc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | etylsulfanylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.23 |
| Formel vikt | 138.0503 |