Läs mer
Etylfenylsulfid, TRC
Produktkod. 30374573
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30374573 25 g
1 options
Produktkod. 30374573 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92599525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Phenyl Sulfide
CAS 622-38-8
Molekylformel C8H10S
Kvantitet 25 g
Synonym (Ethylthio)benzene, (Phenylthio)ethane, Ethyl Phenyl Sulfide, NSC 75124, Phenyl Ethyl Sulfide, Thiophenetole
InChI formel InChI=1S/C8H10S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
LEDER CCSc1ccccc1
IUPAC-namn etylsulfanylbensen
Molekylvikt (g/mol) 138.23
Formel vikt 138.0503