Läs mer
Ethyl phenylacetate, 99%
Produktkod. 10150022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10150022 5 g 5g
10205440 250 g 250g
10356790 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10150022 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148430050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101-97-3 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-97-3
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.20
InChI-nyckel DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etyl-2-fenylacetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl phenylacetate
Smältpunkt -29.0°C
Densitet 1.0300 g/mL, 1.03
Kokpunkt 226.0°C
Flampunkt 102°C
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.4970 to 1.4990
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 434
Merck Index 15, 3893
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very soluble in ethanol and diethyl ether, soluble in chloroform
Formel vikt 164.2
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Ethyl phenylacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl phenylacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.