Läs mer
Etylfenylacetat, 99 %
Produktkod. 10356790 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10356790 1 kg 1kg
10150022 5 g 5g
10205440 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10356790 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 148430010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 101-97-3 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-97-3
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.20
InChI-nyckel DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etyl-2-fenylacetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl phenylacetate
Smältpunkt -29,0 °C
Densitet 1.0300 g/mL, 1.03
Kokpunkt 226,0 °C
Flampunkt 102 °C
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CO2C2H5
Brytningsindex 1,4970 till 1,4990
Kvantitet 1 kg
Beilstein 09, 434
Merck Index 15, 3893
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: olöslig. Övrig löslighet: mycket lättlöslig i etanol och dietyleter, löslig i kloroform
Formel vikt 164.2
Show More Show Less
Product Identifier
  • Ethyl phenylacetate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.