Läs mer
Etylfenylacetat, TRC
Produktkod. 30384135
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30384135 25 g
1 options
Produktkod. 30384135 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92581025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylacetic Acid Ethylester
CAS 101-97-3
Molekylformel C10 H12 O2
Kvantitet 25 g
Synonym Ethyl 2-phenyl Acetate, Ethyl 2-phenylacetate, Benzeneacetic acid, ethyl ester, Acetic acid, phenyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-Phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-phenylacetate, Ethyl 2-phenylethanoate, Ethyl benzeneacetate, Ethyl phenacetate, Ethyl phenylacetate, Ethyl α-phenylacetate, Ethyl α-toluate, NSC 406259, NSC 8894, Phenylacetic acid ethyl ester, α-Toluic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
LEDER CCOC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC-namn etyl 2-fenylacetat
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Formel vikt 164.0837