Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl phenylcyanoacetate |
| Namnnotering | 97% |
| Färg | Colorless to Yellow |
| Densitet | 1.0900g/mL, 1.09 |
| Kokpunkt | 275°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | C6H5CH(CN)CO2C2H5 |
| Brytningsindex | 1.5033 to 1.5053 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethyl phenylcyanoacetate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H332-Skadligt vid inandning.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.