Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl phenylcyanoacetate |
| Namnnotering | 97% |
| Färg | Colorless to Yellow |
| Densitet | 1.0900g/mL, 1.09 |
| Kokpunkt | 275°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | C6H5CH(CN)CO2C2H5 |
| Brytningsindex | 1.5033 to 1.5053 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethyl phenylcyanoacetate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H332-Skadligt vid inandning.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.