Läs mer
Ethyl phenylcyanoacetate, 98%
Produktkod. 11366716
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366716 5 g 5g
11376716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03929.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4553-07-5 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4553-07-5
Molekylformel C11H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 189.21
MDL-nummer MFCD00001866
InChI-nyckel SXIRJEDGTAKGKU-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl phenylcyanoacetate, phenylcyanoacetic acid ethyl ester, ethyl cyanophenylacetate, ethyl cyano phenyl acetate, ethyl alpha-cyanophenylacetate, ethyl alpha-cyano-alpha-phenylacetate, acetic acid, cyanophenyl-, ethyl ester, alpha-cyanobenzeneacetic acid, ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-cyano-, ethyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-cyano-, ethyl ester
PubChem CID 95298
ChEBI CHEBI:51926
IUPAC-namn etyl-2-cyano-2-fenylacetat
LEDER CCOC(=O)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl phenylcyanoacetate
Densitet 1.09
Kokpunkt 274°C to 275°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 5 g
Beilstein 611232
Formel vikt 189.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.