Läs mer
Ethyl phenylglyoxylate, 98%
Produktkod. 11460878
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460878 5 g 5g
11470878 25 g 25g
11480878 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25292.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1603-79-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Etylfenylglyoxylat har använts vid framställning av 1,5-dihydro-5-deazaflavinderivat som har en kiral substituent vid N(3)-position.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etylfenylglyoxylat har använts vid framställning av 1,5-dihydro-5-deazaflavinderivat som har en
kiral substituent i N(3)-position.
Löslighet Lösligt i vatten
1143 mg/L @ 25 °C .
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1603-79-8
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.19
MDL-nummer MFCD00009120
InChI-nyckel QKLCQKPAECHXCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzoylformate, ethyl phenylglyoxylate, ethyl oxophenylacetate, ethylbenzoylformate, phenylglyoxylic acid ethyl ester, ethyl oxo phenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, ethyl ester, benzoylformic acid ethyl ester, ethyl benzoyl formate, glyoxylic acid, phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 15349
ChEBI CHEBI:84260
IUPAC-namn etyl-2-oxo-2-fenylacetat
LEDER CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl phenylglyoxylate
Densitet 1.122
Kokpunkt 138°C to 139°C (18 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.516
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water 1143mg/L @ 25°C .
Formel vikt 178.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.