Läs mer
Etylfenylpropiolat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11300134
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11300134 5 g 5g
11310134 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11300134 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00603.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2216-94-6 | C11H10O2 | 174.199 g/mol
Etylfenylpropiolat, är en viktig organisk mellanprodukt. Det används också som mellanprodukt i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylfenylpropiolat, är en viktig organisk mellanprodukt. Det används också som mellanprodukt i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Värmekänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2216-94-6
Molekylformel C11H10O2
Molekylvikt (g/mol) 174.199
MDL-nummer MFCD00009185
InChI-nyckel ACJOYTKWHPEIHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenylpropiolate, ethylphenylpropiolate, ethyl 3-phenylpropiolate, ethyl phenylpropriolate, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 3-phenylpropynoate, ethyl phenylpropynoate, ethyl phenylacetylenecarboxylate, phenylpropiolic acid ethyl ester, ethyl 3-phenyl-2-propynoate
PubChem CID 91516
IUPAC-namn etyl-3-fenylprop-2-ynoat
LEDER CCOC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl phenylpropiolate
Densitet 1.055
Kokpunkt 152°C to 153°C (21 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.552
Kvantitet 5 g
Beilstein 639637
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 174.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.