Läs mer
Ethyl phosphorodichloridite, 98%
Produktkod. 11434677
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434677 10 g 10g
11444677 50 g 50g
11454677 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21179.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1498-42-6 | C2H5Cl2OP | 146.93 g/mol
Etyldiklorfosfit används vid syntes av peptidderivat. Det används som ett anhydridbildande reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etyldiklorfosfit används vid syntes av peptidderivat. Det används som ett anhydridbildande reagens.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, vatten/fukt och värme. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1498-42-6
Molekylformel C2H5Cl2OP
Molekylvikt (g/mol) 146.93
MDL-nummer MFCD00000525
InChI-nyckel PVCINRPAXRJLEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl dichlorophosphite, ethyl phosphorodichloridite, ethyl dichlorophosphinite, ethylphosphorodichloridite, ethyl phosphorodichloridoite, acmc-20akws, dichloroethoxyphosphine, dichloro ethoxy phosphane, dichloro ethoxy phosphine, c2h5opcl2
PubChem CID 73905
IUPAC-namn diklor(etoxi)fosfan
LEDER CCOP(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl phosphorodichloridite
Densitet 1.284
Kokpunkt 117°C to 118°C
Flampunkt 4°C (39°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1697483
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 146.94
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.