Läs mer
Ethyl Phthalyl Ethyl Glycolate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Phthalyl Ethyl Glycolate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O6/c1-3-18-12(15)9-20-14(17)11-8-6-5-7-10(11)13(16)19-4-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 280.0947 |