Läs mer
Ethyl picolinate, 99%
Produktkod. 11448930
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448930 100 g 100g
11438930 25 g 25g
11411728 50 g 50g
11421728 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11448930 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13973.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2524-52-9 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Etylpikolinat används vid framställning av 2-aminodihydro[1,3]tiaziner som BACE 2-hämmare som används vid behandling av diabetes. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etylpikolinat används vid framställning av 2-aminodihydro[1,3]tiaziner som BACE 2-hämmare som används vid behandling av diabetes. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2524-52-9
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00006292
InChI-nyckel FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl picolinate, ethyl 2-picolinate, ethyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, ethyl ester, 2-picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl pyridine, picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 17307
IUPAC-namn etylpyridin-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl picolinate
Smältpunkt 1°C to 3°C
Densitet 1.12
Kokpunkt 239°C to 241°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.5105
Kvantitet 100 g
Beilstein 122485
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 151.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.