Läs mer
Ethyl picolinoylacetate, 95%
Produktkod. p-3778586 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
Produktkod. 10259420
Brand: Thermo Scientific Acros 425470025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26510-52-1 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26510-52-1
Molekylformel C10H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 193.20
MDL-nummer MFCD00094022
InChI-nyckel FQHXWZMJALFSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-oxo-3-pyridin-2-yl propanoate, ethyl picolinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridyl propionate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridinyl propanoate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridyl propanoate, pubchem11088, ethyl-2-pyridoyl acetate, d05hbz, ethyl 3-pyridinyl-3-oxopropionate, 2-3-ethoxy-3-oxopropanoyl pyridine
PubChem CID 2736461
IUPAC-namn etyl-3-oxo-3-pyridin-2-ylpropanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl picolinoylacetate
Färg Brun till halmgul
Densitet 1.1640g/mL, 1.164
Kokpunkt 100°C to 104°C (0.3 mmHg)
Flampunkt >200°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5160 to 1.519
Kvantitet 2.5 g
Beilstein 22,305
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible
Formel vikt 193.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.