Läs mer
Ethyl pipecolinate, 98+%
Produktkod. 11398485
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398485 1 g 1g
11308495 5 g 5g
11318495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398485 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10532.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15862-72-3 | C8H16NO2 | 158.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15862-72-3
Molekylformel C8H16NO2
Molekylvikt (g/mol) 158.22
MDL-nummer MFCD00005980
InChI-nyckel SZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
Synonym ethyl pipecolinate, ethyl 2-piperidinecarboxylate, ethyl pipecolate, pipecolinic acid ethyl ester, pipecolic acid ethyl ester, ethylpiperidine-2-carboxylate, 2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 2-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylpipecolinate, pubchem7720
PubChem CID 27517
IUPAC-namn etylpiperidin-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl pipecolinate
Densitet 1.006
Kokpunkt 216°C to 217°C
Flampunkt 46°C (114°F)
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 81694
Formel vikt 157.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.