Läs mer
Ethyl potassium malonate, 98%
Produktkod. 11409582
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409582 25 g 25g
11419582 100 g 100g
11429582 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409582 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10720.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6148-64-7 | C5H7KO4 | 170.205 g/mol
Etylkaliummalonat används som en kompetitiv hämmare av enzymet succinatdehydrogenas. Det fungerar som en prekursor för att producera (trimetylsilyl)etylmalonat, som används för att framställa beta-ketoestrar genom acylering. Vidare reagerar den med arylnitriler för att framställa beta-aminoakrylater i närvaro av zinkklorid och en katalytisk mängd av Hünigs bas. Utöver detta fungerar det som en mellanprodukt för framställning av etyl-tert-butylmalonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etylkaliummalonat används som en kompetitiv hämmare av enzymet succinatdehydrogenas. Det fungerar som en prekursor för att producera (trimetylsilyl)etylmalonat, som används för att framställa beta-ketoestrar genom acylering. Vidare reagerar den med arylnitriler för att framställa beta-aminoakrylater i närvaro av zinkklorid och en katalytisk mängd av Hünigs ′bas. Utöver detta fungerar det som en mellanprodukt för framställning av etyl-tert-butylmalonat.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6148-64-7
Molekylformel C5H7KO4
Molekylvikt (g/mol) 170.205
MDL-nummer MFCD00035603
InChI-nyckel WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethyl potassium malonate, potassium 3-ethoxy-3-oxopropanoate, potassium ethyl malonate, potassium monoethyl malonate, monoethyl malonate potassium salt, malonic acid monoethyl ester potassium salt, monoethyl potassium malonate, ethyl malonate potassium salt, propanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, ethylpotassiummalonate
PubChem CID 3446434
IUPAC-namn kalium;3-etoxi-3-oxopropanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl potassium malonate
Smältpunkt ∼200°C (decomposition)
pH 9.1
Odör Odorless
Linjär formel KO2CCH2CO2CH2CH3
Kvantitet 25 g
Beilstein 3721682
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 170.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl potassium malonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium ethyl malonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.