Läs mer
Etylkaliummalonat, 98 %
Beskrivning
Etylkaliummalonat används som en kompetitiv hämmare av enzymet succinatdehydrogenas. Det fungerar som en prekursor för att producera (trimetylsilyl)etylmalonat, som används för att framställa beta-ketoestrar genom acylering. Vidare reagerar den med arylnitriler för att framställa beta-aminoakrylater i närvaro av zinkklorid och en katalytisk mängd av Hünigs bas. Utöver detta fungerar det som en mellanprodukt för framställning av etyl-tert-butylmalonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylkaliummalonat används som en kompetitiv hämmare av enzymet succinatdehydrogenas. Det fungerar som en prekursor för att producera (trimetylsilyl)etylmalonat, som används för att framställa beta-ketoestrar genom acylering. Vidare reagerar den med arylnitriler för att framställa beta-aminoakrylater i närvaro av zinkklorid och en katalytisk mängd av Hünigs ′bas. Utöver detta fungerar det som en mellanprodukt för framställning av etyl-tert-butylmalonat.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl potassium malonate |
| Smältpunkt | ∼200 °C (dekomposition) |
| pH | 9.1 |
| Odör | Luktfritt |
| Linjär formel | KO2CCH2CO2CH2CH3 |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 3721682 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 170.21 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.