Läs mer
Etylkaliumoxalat, 97 %
Produktkod. 15447517
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447517 5 g 5g
15457517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35403.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1906-57-6 | C4H5KO4 | 156,178 g/mol
Etylkaliumoxalat används för att framställa oxalsyraetylester-2-oxo-3-fenyl-propylester genom att reagera med 1-brom-3-fenylaceton.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etylkaliumoxalat används för att
framställa oxalsyraetylester 2-oxo-3-fenylpropylester genom att reagera med 1-brom-3-fenylaceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1906-57-6
Molekylformel C4H5KO4
Molekylvikt (g/mol) 156.178
MDL-nummer MFCD00045861
InChI-nyckel RLPQQBNSTHRHEK-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethyl potassium oxalate, potassium ethyl oxalate, ethanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, potassium 2-ethoxy-2-oxoacetate, oxalic acid 1-ethyl 2-potassium salt, ethanedioic acid, 1-ethyl ester, potassium salt 1:1, potassium ethoxy oxo acetate, ambkkkkk567, oxalic acid, monoethyl ester, potassium salt, potassium monoethyl oxalate
PubChem CID 23678856
IUPAC-namn kalium;2-etoxi-2-oxoacetat
LEDER CCOC(=O)C(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl potassium oxalate
Smältpunkt 220 °C till 223 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 156.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.