Läs mer
Etylpropargylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Propargylate |
| CAS | 623-47-2 |
| Molekylformel | C5H6O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (Ethoxycarbonyl)acetylene, Carboethoxyacetylene, Ethyl 2-Propynoate, Ethyl Acetylenecarboxylate, Ethyl Acetylenemonocarboxylate, Ethyl Propiolate, Ethyl Propynoate, NSC 60551, Propynoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C#C |
| IUPAC-namn | Etylprop-2-ynoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vikt | 98.0368 |