Läs mer
Etylpropargylat, TRC
Produktkod. 30372885
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30372885 25 g
1 options
Produktkod. 30372885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE81806025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Propargylate
CAS 623-47-2
Molekylformel C5H6O2
Kvantitet 25 g
Synonym (Ethoxycarbonyl)acetylene, Carboethoxyacetylene, Ethyl 2-Propynoate, Ethyl Acetylenecarboxylate, Ethyl Acetylenemonocarboxylate, Ethyl Propiolate, Ethyl Propynoate, NSC 60551, Propynoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3
LEDER CCOC(=O)C#C
IUPAC-namn Etylprop-2-ynoat
Molekylvikt (g/mol) 98.1
Formel vikt 98.0368