Läs mer
Ethyl propenyl ether, 98%, mixture of cis- and trans-isomers
Produktkod. 10177183 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10177183 10 g Glasflaska 10g
10493351 25 g Glasflaska 25g
10475872 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10177183 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410370100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-55-2 | C5H10O | 86.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-55-2
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00015184
InChI-nyckel XDHOEHJVXXTEDV-HYXAFXHYSA-N
Synonym 1-ethoxypropene, ethyl propenyl ether, ether, ethyl propenyl, propenyl ethyl ether, e-1-ethoxyprop-1-ene, 1-ethoxy-1-propene, unii-jh817due12, ethyl 1-propenyl ether, 1-propene, 1-ethoxy, ethyl-1-propenyl ether
PubChem CID 5365091
IUPAC-namn (E)-1-etoxiprop-l-en
LEDER CCO\C=C/C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl propenyl ether
Namnnotering 98%
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7780g/mL, 0.778
Kokpunkt 67.0°C to 76.0°C
Flampunkt −18°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CHCHOCH2CH3
Brytningsindex 1.3940 to 1.4000
Kvantitet 10 g
Fieser 01,385
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alkanes,methylene chloride,ethanol,,2-propanol,acetone
Formel vikt 86.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl propenyl ether, mixture of cis- and trans-isomers
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.