Läs mer
Etylpropenyleter, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11461190
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461190 100 g 100g
11441190 5 g 5g
11451190 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461190 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26319.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-55-2 | C5H10O | 86.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-55-2
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00015184
InChI-nyckel XDHOEHJVXXTEDV-HYXAFXHYSA-N
Synonym 1-ethoxypropene, ethyl propenyl ether, ether, ethyl propenyl, propenyl ethyl ether, e-1-ethoxyprop-1-ene, 1-ethoxy-1-propene, unii-jh817due12, ethyl 1-propenyl ether, 1-propene, 1-ethoxy, ethyl-1-propenyl ether
PubChem CID 5365091
LEDER CCO\C=C/C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl propenyl ether
Namnnotering cis + trans
Densitet 0.778
Kokpunkt 69°C to 71°C
Flampunkt 20°C (68°F)
Brytningsindex 1.398
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3271
Beilstein 1735974
IUPAC-namn (E)-1-etoxiprop-l-en
Formel vikt 86.13
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.