Läs mer
Etylpropiolat, 99 %
Beskrivning
Etylpropiolat används som en prekursor vid framställning av substituerade antrakinoner och pyrazolo[1,5-a]pyridin, som uppvisar antiinflammatorisk aktivitet. Vidare används det i syntesen av bensen-1,2,3,5-tetrakarboxylater som främjas av trifenylfosfin. Dess halogenerade derivat används som ett substrat för direkt, asymmetrisk alkynylering av cykliska beta-ketoestrar med användning av kirala fasöverföringskatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylpropiolat används som en prekursor vid framställning av substituerade antrakinoner och pyrazolo[1,5-a]pyridin, som uppvisar antiinflammatorisk aktivitet. Vidare används det i syntesen av bensen-1,2,3,5-tetrakarboxylater som främjas av trifenylfosfin. Dess halogenerade derivat används som ett substrat för direkt, asymmetrisk alkynylering av cykliska beta-ketoestrar med användning av kirala fasöverföringskatalysatorer.
Löslighet
Blandbar med alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, baser och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl propiolate |
| Smältpunkt | 9 °C |
| Densitet | 0.963 |
| Kokpunkt | 118 °C till 120 °C |
| Flampunkt | 23 °C (73 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Linjär formel | HC≡CCO2CH2CH3 |
| Brytningsindex | 1.412 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3272 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.