Läs mer
Etylpropionat, 99+%
Produktkod. 10183050 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10183050 500 mL Glasflaska 500ml
10367510 25 mL Glasflaska 25ml
10285290 1 L Glasflaska 1 L
10279503 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10183050 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150505000
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 105-37-3 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-37-3
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00009308
InChI-nyckel FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
PubChem CID 7749
ChEBI CHEBI:41330
IUPAC-namn etylpropanoat
LEDER CCC(=O)OCC
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Ethyl propionate
Aciditet 1mg KOH/g max.
Smältpunkt -73°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8870g/mL, 0.887
Kokpunkt 99°C
Flampunkt 12°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CO2C2H5
Brytningsindex 1.3830 to 1.387
Kvantitet 500 mL
Beilstein 02, 240
Fieser 01,385
Merck Index 15, 3899
Löslighetsinformation Solubility in water: 25g/L water (15°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and propylene glycol
Viskositet <1 mPa.s (20°C)
Formel vikt 102.13
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl propionate
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl propionate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.