Läs mer
Etylpropionat (propionsyra-etylester), TRC
Produktkod. 30419215
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419215 50 g
30409789 10 g
30409113 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30419215 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP78636550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-37-3
Molekylformel C5 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
Synonym Propionic acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl propanoate, Ethyl propionate, NSC 8848, Propionic ester, Propionic ether
IUPAC-namn Etylpropanoat
LEDER CCOC(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propanoic acid ethyl ester
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Formel vikt 102.0681