Läs mer
Etylpropionat
Produktkod. 11347128
Change view
Kvantitet:
1 kg
3 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347128 3 x 1 kg 3kg
11337128 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015498.D5
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-37-3 | C5H10O2 | 102,133 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-37-3
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.133
MDL-nummer MFCD00009308
InChI-nyckel FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
PubChem CID 7749
ChEBI CHEBI:41330
IUPAC-namn etylpropanoat
LEDER CCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl propionate
Smältpunkt -73°C
Densitet 0.891 g/mL
Kokpunkt 99°C
Flampunkt 12°C (54°F)
Brytningsindex 1.385
Kvantitet 3 x 1 kg
UN-nummer UN1195
Beilstein 506287
Merck Index 14,3847
Formel vikt 102.13
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.