Läs mer
Etylpropionylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11462827
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462827 5 g 5g
11472827 25 g 25g
11482827 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15464.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4949-44-4 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Etylpropionylacetat fungerar som en prekursor som används vid framställning av 1-etyl- och 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-ättiksyra som bär en eller två substituenter på bensenringen. Vidare används det för att framställa 3-propionyl-2H-cyklohepta[b]furan-2-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etylpropionylacetat fungerar som en prekursor som används vid framställning av 1-etyl- och 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-ättiksyra som bär en eller två substituenter på bensenringen. Vidare används det för att framställa 3-propionyl-2H-cyklohepta[b]furan-2-on.
Löslighet Blandbar med isättika
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4949-44-4
Molekylformel C7H12O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00009317
InChI-nyckel UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl propionylacetate, ethyl 3-oxovalerate, ethyl 3-oxo-n-valerate, pentanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxopentanoic acid ethyl ester, 3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethyl 3-ketopentanoate, 3-oxovaleric acid ethyl ester, propionylacetic acid ethyl ester, ethylpropanylacetate
PubChem CID 78656
IUPAC-namn etyl-3-oxopentanoat
LEDER CCC(=O)CC(=O)OCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl propionylacetate
Densitet 1.012
Kokpunkt 190°C to 192°C
Flampunkt 77°C (170°F)
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 5 g
Beilstein 970270
Löslighetsinformation Miscible with glacial acetic acid.
Formel vikt 144.17
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.