Läs mer
Etylpropionylacetat, 95 %
Beskrivning
Etylpropionylacetat fungerar som en prekursor som används vid framställning av 1-etyl- och 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-ättiksyra som bär en eller två substituenter på bensenringen. Vidare används det för att framställa 3-propionyl-2H-cyklohepta[b]furan-2-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylpropionylacetat fungerar som en prekursor som används vid framställning av 1-etyl- och 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-ättiksyra som bär en eller två substituenter på bensenringen. Vidare används det för att framställa 3-propionyl-2H-cyklohepta[b]furan-2-on.
Löslighet Blandbar med isättika
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl propionylacetate |
| Densitet | 1.012 |
| Kokpunkt | 190 °C till 192 °C |
| Flampunkt | 77 °C (170 °F) |
| Brytningsindex | 1.422 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 970270 |
| Löslighetsinformation | Blandad med glaciäreddik. |
| Formel vikt | 144.17 |
| Procent renhet | 95% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.