Läs mer
Ethyl Propionylacetate-d3, TRC
Produktkod. 30373049
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30373049 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30373049 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92539710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Propionylacetate-d3
CAS 1346598-17-1
Molekylformel C7H9D3O3
Kvantitet 10 mg
Synonym 3-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, 3-Oxovaleric Acid Ethyl Ester, 3-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ketopentanoate, Ethyl 3-Oxopentanoate, Ethyl 3-Oxovalerate, Ethyl Propanoylacetate, Ethyl Propioacetate, Ethyl .beta.-oxovalerate, NSC 7251, NSC 78662, Propionylacetic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])CC(=O)CC(=O)OCC
IUPAC-namn ethyl 5,5,5-trideuterio-3-oxopentanoate
Molekylvikt (g/mol) 147.19
Formel vikt 147.0975