Läs mer
Etylpropionylacetat, TRC
Produktkod. 30374510
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30374510 1 g
1 options
Produktkod. 30374510 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9253951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Propionylacetate
CAS 4949-44-4
Molekylformel C7H12O3
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, 3-Oxovaleric Acid Ethyl Ester, 3-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ketopentanoate, Ethyl 3-Oxopentanoate, Ethyl 3-Oxovalerate, Ethyl Propanoylacetate, Ethyl Propioacetate, Ethyl .beta.-oxovalerate, NSC 7251, NSC 78662, Propionylacetic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)CC(=O)CC
IUPAC-namn Etyl 3-oxopentananoat
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Formel vikt 144.0786