Läs mer
Etylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10729583
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10729583 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10709163 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10729583 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC26523CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 16205-44-0
Molekylformel C10H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.20
MDL-nummer MFCD06411542
InChI-nyckel IDHMFSBXNNIWCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylpyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, ethyl h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, zlchem 54, acmc-1bsao, ethyl 3-azaindoline-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, 3-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 1qp
PubChem CID 2795464
IUPAC-namn etylpyrazolo[l,5-a]pyridin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl pyrazolo[1, 5-a]pyridine-3-carboxylate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190.2
Procent renhet 95%