Läs mer
Etylpyrrol-2-karboxylat, 98+%
Produktkod. 11349145
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349145 25 g 25g
11339145 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349145 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16382.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 2199-43-1 | C7H9NO2 | 139,154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2199-43-1
Molekylformel C7H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 139.154
MDL-nummer MFCD00817049
InChI-nyckel PAEYAKGINDQUCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pyrrole-2-carboxylate, ethyl 2-pyrrolecarboxylate, ethyl pyrrole-2-carbonate, ethylpyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, pyrrole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl1h-pyrrole-2-carboxylate
PubChem CID 255670
IUPAC-namn etyl-lH-pyrrol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Smältpunkt 37 °C till 39 °C
Kokpunkt 70 °C (0,8 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2645
Formel vikt 139.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.