Läs mer
Ethyl Pyruvate-3,3,3-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Oxopropanoic-3,3,3-d3 acid ethyl ester |
| CAS | 66966-38-9 |
| Molekylformel | C5 2H3 H5 O3 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-oxo-, ethyl ester (9 CI), 2-Oxopropanoic-3,3,3-D3 acid ethyl ester, Pyruvic-3,3,3-d3 acid ethyl ester, Ethyl pyruvate-3,3,3-d3, Ethyl pyruvate-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 3,3,3-trideuterio-2-oxopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.13 |
| Formel vikt | 119.0662 g/mol |
| Visa mer |