Läs mer
Etylpyruvat, 98 %
Produktkod. 11457307
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457307 250 g 250g
11447307 50 g 50g
11418930 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15045.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 617-35-6 | C5H8O3 | 116,116 g/mol
Etylpyruvat används som smakämne i livsmedel och antiinflammatoriskt medel för behandling av kritiska inflammatoriska tillstånd. Det används vid behandling av kritiska sjukdomar som svår sepsis, akut andnödssyndrom, brännskada, akut pankreatit och stroke. Det spelar en viktig roll i hjärtfunktionen efter kranskärlsischemi och reperfusion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Blandbar med vatten
, etanol och eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-35-6
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.116
MDL-nummer MFCD00009123
InChI-nyckel XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pyruvate, ethyl 2-oxopropionate, pyruvic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pyruvic acid ethyl ester, ethyl pyroracemate, ethyl acetylformate, 2-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl pyruvate natural, ethyl alpha-ketopropionate
PubChem CID 12041
IUPAC-namn etyl-2-oxopropanoat
LEDER CCOC(=O)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl pyruvate
Smältpunkt -58 °C
Densitet 1.05
Kokpunkt 143 °C till 145 °C
Flampunkt 45 °C (113 °F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Trevligt
Brytningsindex 1.405
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1071466
Merck Index 14,8021
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol och eter.
Formel vikt 116.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl pyruvate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl pyruvate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.