missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate |
| CAS | 22766-68-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H17 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-Quinuclidinecarboxylic acid, ethyl ester (8CI), 4-(Ethoxycarbonyl)quinuclidine, Ethyl 1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate, Ethyl 4-quinuclidinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO2/c1-2-13-9(12)10-3-6-11(7-4-10)8-5-10/h2-8H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C12CCN(CC1)CC2 |
| IUPAC-namn | ethyl 1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?