Läs mer
Ethyl (R)-(+)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15423046
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423046 1 g 1g
15433046 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57019.03
Request Bulk or Custom Format
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol.
Anmärkningar
Förvaras på en sval, ventilerad plats. Undvik starkt oxiderande material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 357154-16-6
Molekylformel C13H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 271.313
MDL-nummer MFCD20526405
InChI-nyckel YAVQLRUBKDCOCI-SNVBAGLBSA-N
Synonym r-1-tert-butyl 2-ethyl 4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, ethyl r-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester, r-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, ethyl r-+-1-boc-4-oxopipecolate, r-1-tert-butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, 2r-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-ethyl ester, 1-tert-butyl 2-ethyl 2r-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
PubChem CID 67586303
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl-2-O-etyl-(2R)-4-oxopiperidin-1,2-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (R)-(+)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Optisk rotation +20° (c=0.5 in Chloroform)
Formel vikt 271.31
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.